Learn More
HNF-4 gamma/NR2A2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18568429 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
18568429 0.05 mL 50 microlitros
1 options
Código de producto. 18568429
Marca: Novus Biologicals NLS5162
Rabbit Polyclonal Antibody
HNF-4 gamma/NR2A2 Polyclonal antibody specifically detects HNF-4 gamma/NR2A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HNF-4 gamma/NR2A2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 16 - 32 μg/mL
Formulación PBS
Alias de gen hepatocyte nuclear factor 4, gamma, hepatocyte nuclear factor 4-gamma, HNF-4-gamma, NR2A2Nuclear receptor subfamily 2 group A member 2, NR2A3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human HNF-4 gamma/NR2A2.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3174
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG