missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HNF-3 beta/FoxA2 Antibody (2141A), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585929 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18585929 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18585929

Marca: Novus Biologicals FAB2400M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HNF-3 beta/FoxA2 Monoclonal antibody specifically detects HNF-3 beta/FoxA2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HNF-3 beta/FoxA2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2141A
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen forkhead box A2, Forkhead box protein A2, hepatic nuclear factor-3-beta, hepatocyte nuclear factor 3, beta, hepatocyte nuclear factor 3-beta, HNF-3B, HNF-3-beta, HNF3BTCF-3B, MGC19807, TCF3B, Transcription factor 3B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human/Mouse/Rat HNF-3 beta/FoxA2 synthetic peptide, Accession # Q9Y261
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3170
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.