Learn More
HNF-3 alpha/FoxA1 Antibody (rFOXA1/1515), DyLight 680, Novus Biologicals™
Código de producto. 18553695 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18553695 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18553695 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308920FR
Mouse Monoclonal Antibody
HNF-3 alpha/FoxA1 Monoclonal antibody specifically detects HNF-3 alpha/FoxA1 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HNF-3 alpha/FoxA1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rFOXA1/1515
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen forkhead box A1, Forkhead box protein A1, hepatocyte nuclear factor 3, alpha, hepatocyte nuclear factor 3-alpha, HNF-3A, HNF-3-alpha, HNF3ATCF-3A, MGC33105, TCF3A, Transcription factor 3A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human HNF-3 alpha/FoxA1 protein fragment (around aa372-472) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P55317)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3169
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ