missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HNF-3 alpha/FoxA1 Antibody (FOXA1/1241), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18638227 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18638227 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18638227

Marca: Novus Biologicals NBP254357F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HNF-3 alpha/FoxA1 Monoclonal antibody specifically detects HNF-3 alpha/FoxA1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HNF-3 alpha/FoxA1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FOXA1/1241
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen forkhead box A1, Forkhead box protein A1, hepatocyte nuclear factor 3, alpha, hepatocyte nuclear factor 3-alpha, HNF-3A, HNF-3-alpha, HNF3ATCF-3A, MGC33105, TCF3A, Transcription factor 3A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human HNF-3 alpha/FoxA1 protein fragment (aa372-472) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P55317)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3169
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.