Learn More
HN1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200102641 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30227998 100 μL 100 microlitros
30231714 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30227998
Marca: Novus Biologicals NBP333436100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
HN1 Monoclonal antibody specifically detects HN1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HN1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200 - 1:500, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen Androgen-regulated protein 2, ARM2hematological and neurological expressed 1 protein, hematological and neurological expressed 1, HN1A, OPMRX60
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-154 of human HN1 (NP_057269.1).,, Sequence:, NIFGTPEENQASWAKSAGAKSSGGREDLESSGLQRRNSSEASSGDFLDLKGEGDIHENVDTDLPGSLGQSEEKPVPAAPVPSPVAPAPVPSRRNPPGGKSSLVLG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51155
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG