missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMW E.Coli Host Cell Proteins Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18174168 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18174168 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18174168

Marca: Novus Biologicals NBP244221

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Specifically detects HMW E. coli Host Cell Proteins in E. coli samples, and it is validated for ELISA, Western Blotting

HMW E.Coli Host Cell Proteins Polyclonal specifically detects HMW E.Coli Host Cell Proteins in E. coli samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HMW E.Coli Host Cell Proteins
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Dot Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 77.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:1000-1:2000, Dot Blot
Formulación 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HMW E.Coli Host Cell Proteins Antibody was prepared by repeated immunizations with a mixture high molecular weight (HMW) proteins from E.Coli (BL21).
Método de purificación Delipidation and Defibrination
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana E. coli
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.