missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMGN3/TRIP7 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18703371 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18703371 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18703371

Marca: Novus Biologicals NB10059839AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HMGN3/TRIP7 Polyclonal antibody specifically detects HMGN3/TRIP7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HMGN3/TRIP7
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp686E20226, high mobility group nucleosomal binding domain 3, high mobility group nucleosome-binding domain-containing protein 3, high-mobility group protein HMGN3, PNAS-25, thyroid hormone receptor interacting protein 7, thyroid hormone receptor interactor 7, Thyroid receptor-interacting protein 7, TR-interacting protein 7, TRIP-7, TRIP7FLJ42187
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 30 and 60 of human high mobility group nucleosomal binding domain 3 using the numbering given in entry NP_004233.1 (GeneID 9324).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9324
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.