missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMGB1/HMG-1 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18701592 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18701592 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18701592

Marca: Novus Biologicals NBP241264G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HMGB1/HMG-1 Polyclonal antibody specifically detects HMGB1/HMG-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HMGB1/HMG-1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Amphoterin, high mobility group box 1, High mobility group protein 1, high mobility group protein B1, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein 1, high-mobility group box 1, HMG-1, HMG1DKFZp686A04236, HMG3, SBP-1, Sulfoglucuronyl carbohydrate binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human HMGB1. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of HMGB1. Amino Acid Squence: KGETKKKFKDPNAPKRPPS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3146
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.