missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMG-CoA Reductase/HMGCR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 6Y9L8, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7247151 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18359175 20 μg 20 microlitros
18380505 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18359175 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31564120UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HMG-CoA Reductase/HMGCR Monoclonal antibody specifically detects HMG-CoA Reductase/HMGCR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HMG-CoA Reductase/HMGCR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6Y9L8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Alias de gen 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (NADPH), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.34, HMG-CoA reductase, hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, LDLCQ3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human HMG-CoA Reductase/HMGCR (P04035). IKPLVAETDTPNRATFVVGNSSLLDTSSVLVTQEPEIELPREPRPNEECLQILGNAEKGAKFLSDAEIIQLVNAKHIPAYKLETLMETHERGVSIRRQLLS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3156
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.