missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMG-CoA Reductase/HMGCR Antibody (JF0981), Novus Biologicals™

Código de producto. 18071596 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18071596 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18071596 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP266888

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HMG-CoA Reductase/HMGCR Monoclonal specifically detects HMG-CoA Reductase/HMGCR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HMG-CoAReductase/HMGCR
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon JF0981
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Simple Western, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100
Formulación TBS (pH7.4), 0.05% BSA, 40% Glycerol with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (NADPH), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.34, HMG-CoA reductase, hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, LDLCQ3
Símbolos de los genes HMGCR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within Human HMG-CoA Reductase/HMGCR aa 438-489/ 888. (SwissProt: P04035 Human; SwissProt: Q01237 Mouse; SwissProt: P51639 Rat)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3156
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.