missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMG-CoA Reductase/HMGCR Antibody (CL0259) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30301441 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30301441 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30301441 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261616AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HMG-CoA Reductase/HMGCR Monoclonal antibody specifically detects HMG-CoA Reductase/HMGCR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HMG-CoA Reductase/HMGCR
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon CL0259
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (NADPH), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.34, HMG-CoA reductase, hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, LDLCQ3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04035, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3156
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.