missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMCES Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18548434 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18548434 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18548434

Marca: Novus Biologicals NBP318456AF488

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HMCES Polyclonal antibody specifically detects HMCES in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HMCES
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen chromosome 3 open reading frame 37, DC12, MGC111075
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 304 and 354..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56941
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.