Descripción
HLA G Monoclonal antibody specifically detects HLA G in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HLA G |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | mem-G/9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | b2 microglobulin, HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G, HLA class I molecule, HLA G antigen, HLA-6.0, HLAG, HLA-G, HLA-G histocompatibility antigen, class I, G, major histocompatibility complex, class I, G, MHC class I antigen G, MHC class Ib antigen, MHC-G, mutant MHC class I antigen, mutant MHC class Ib antigen, sHLA-G, Soluble HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |