Learn More
HLA F Antibody (SR1707), Novus Biologicals™
Código de producto. 18604214 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18604214 100 μg 100 microlitros
18612475 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18604214
Marca: Novus Biologicals NBP322318100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
HLA F Monoclonal antibody specifically detects HLA F in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HLA F
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1707
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen alpha chain F, HLA class I molecule, HLA F antigen, HLA-5.4, HLAFHLA-CDA12, Leukocyte antigen F, major histocompatibility complex, class I, F, MHC class I antigen F, MHC class Ib antigen
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human HLA F (Uniprot #: P30511)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3134
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG