missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA F Antibody (3D11), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18306471 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18306471 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18306471

Marca: Novus Biologicals NBP276802PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA F Monoclonal specifically detects HLA F in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA F
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 3D11
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
Alias de gen alpha chain F, HLA class I molecule, HLA F antigen, HLA-5.4, HLAFHLA-CDA12, Leukocyte antigen F, major histocompatibility complex, class I, F, MHC class I antigen F, MHC class Ib antigen
Símbolos de los genes HLA-F
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Inclusion body-derived HLA-F heavy chain
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3134
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.