missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-E Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18093914 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18093914 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18093914

Marca: Novus Biologicals NBP214985

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HLA-E Polyclonal specifically detects HLA-E in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA-E
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000-1:20000, Immunohistochemistry 10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen P13747
Alias de gen DKFZp686P19218, EA1.2, EA2.1, HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain E, HLA class I histocompatibility antigen, E alpha chain, HLA-6.2, HLAE, lymphocyte antigen, major histocompatibility complex, class I, E, MHC, MHC class I antigen E, MHC HLA-E alpha-1, MHC HLA-E alpha-2.1, QA1
Símbolos de los genes HLA-E
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length human HLA-E Recombinant protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Diabetes Research, Immunology, Major Histocompatibility Complexes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.