missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DRB3 Antibody (Bra30), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18602087 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18602087 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18602087

Marca: Novus Biologicals NBP308911H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DRB3 Monoclonal antibody specifically detects HLA DRB3 in Human, Canine, Chimpanzee, Monkey, Baboon, Squirrel samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA DRB3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon Bra30
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen DR7, HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 3 chain, HLA class II histocompatibility antigen, DRB1-7 beta chain, HLA-DR3B, HLA-DR52, HLA-DRB1, human leucocyte antigen DRB3, major histocompatibility complex, class II, DR beta 3, MGC117330, MHC class II antigen DR beta 3 chain, MHC class II antigen DRB3, MHC class II HLA-DR beta 3 chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human REH cells (non-T, non-B leukemia cell line)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3125
Especies diana Human, Canine, Chimpanzee, Monkey, Baboon
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.