missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DRB3 Antibody (Bra30), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582425 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582425 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582425 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308911C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DRB3 Monoclonal antibody specifically detects HLA DRB3 in Human, Canine, Chimpanzee, Monkey, Baboon, Squirrel samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA DRB3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon Bra30
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DR7, HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 3 chain, HLA class II histocompatibility antigen, DRB1-7 beta chain, HLA-DR3B, HLA-DR52, HLA-DRB1, human leucocyte antigen DRB3, major histocompatibility complex, class II, DR beta 3, MGC117330, MHC class II antigen DR beta 3 chain, MHC class II antigen DRB3, MHC class II HLA-DR beta 3 chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human REH cells (non-T, non-B leukemia cell line)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3125
Especies diana Human, Canine, Chimpanzee, Monkey, Baboon
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.