missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DRB1 Antibody (SPM288), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18520487 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18520487 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18520487 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311419MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DRB1 Monoclonal antibody specifically detects HLA DRB1 in Human, Monkey, Mouse (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA DRB1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SPM288
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Clone P2-beta-3, DR1, DR-1, DR12, DR-12, DR13, DR-13, DR14, DR-14, DR16, DR-16, DR4, DR-4, DR5, DR-5, DR7, DR-7, DR8, DR-8, DR9, DR-9, DRB1, DRw10, DRw11, DRw8, DW2.2/DR2.2, FLJ75017, FLJ76359, HLA class II antigen beta chain, HLA class II histocompatibility antigen, DR-1 beta chain, HLA-DR1B, HLA-DRB, HLA-DRB1*, HLA-DRB2, HLA-DR-beta 1, human leucocyte antigen DRB1, leucocyte antigen DR beta 1 chain, leucocyte antigen DRB1, lymphocyte antigen DRB1, major histocompatibility complex, class II, DR beta 1, MHC class II antigen DRB1*1, MHC class II antigen DRB1*10, MHC class II antigen DRB1*11, MHC class II antigen DRB1*12, MHC class II antigen DRB1*13, MHC class II antigen DRB1*14, MHC class II antigen DRB1*15, MHC class II antigen DRB1*16, MHC class II antigen DRB1*3, MHC class II antigen DRB1*4, MHC class II antigen DRB1*7, MHC class II antigen DRB1*8, MHC class II antigen DRB1*9, MHC class II antigen HLA-DR13, MHC class II HLA-DR beta 1 chain, MHC class II HLA-DR-beta cell surface gly
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Activated human peripheral blood mononuclear cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3123
Especies diana Human, Monkey, Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.