missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DRB1 Antibody (rHLA-DRB/7198), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18554257 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18554257 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18554257

Marca: Novus Biologicals NBP320840AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DRB1 Monoclonal antibody specifically detects HLA DRB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA DRB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rHLA-DRB/7198
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Clone P2-beta-3, DR1, DR-1, DR12, DR-12, DR13, DR-13, DR14, DR-14, DR16, DR-16, DR4, DR-4, DR5, DR-5, DR7, DR-7, DR8, DR-8, DR9, DR-9, DRB1, DRw10, DRw11, DRw8, DW2.2/DR2.2, FLJ75017, FLJ76359, HLA class II antigen beta chain, HLA class II histocompatibility antigen, DR-1 beta chain, HLA-DR1B, HLA-DRB, HLA-DRB1*, HLA-DRB2, HLA-DR-beta 1, human leucocyte antigen DRB1, leucocyte antigen DR beta 1 chain, leucocyte antigen DRB1, lymphocyte antigen DRB1, major histocompatibility complex, class II, DR beta 1, MHC class II antigen DRB1*1, MHC class II antigen DRB1*10, MHC class II antigen DRB1*11, MHC class II antigen DRB1*12, MHC class II antigen DRB1*13, MHC class II antigen DRB1*14, MHC class II antigen DRB1*15, MHC class II antigen DRB1*16, MHC class II antigen DRB1*3, MHC class II antigen DRB1*4, MHC class II antigen DRB1*7, MHC class II antigen DRB1*8, MHC class II antigen DRB1*9, MHC class II antigen HLA-DR13, MHC class II HLA-DR beta 1 chain, MHC class II HLA-DR-beta cell surface gly
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human HLA DRB1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3123
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.