missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DRA Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18104709 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18104709 0.1 mL 0.10 ml
18660356 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18104709

Marca: Novus Biologicals NBP238619

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HLA DRA Polyclonal specifically detects HLA DRA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA DRA
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P01903
Alias de gen FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW
Símbolos de los genes HLA-DRA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LEIMTKRSNYTPITNVPPEVTVLTNS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.