Learn More
HLA DRA Antibody (CL10964), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
299.00€ - 625.00€
Especificaciones
| Antígeno | HLA DRA |
|---|---|
| Clon | CL10964 |
| Dilución | Western Blot 1 μg/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18616447
|
Novus Biologicals
NBP3-07996-25ul |
25 μg |
299.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18620899
|
Novus Biologicals
NBP3-07996-100ul |
100 μg |
625.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HLA DRA Monoclonal antibody specifically detects HLA DRA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| HLA DRA | |
| Western Blot 1 μg/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW | |
| This antibody was developed against a synthetic peptide corresponding to amino acids: EFYLNPDQSGEFMFDFDGDE | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| CL10964 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol | |
| 3122 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |