Learn More
HLA-DR Mouse, Qfluor 710, Clone: L243, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
248.85€ - 486.15€
Especificaciones
| Antígeno | HLA-DR |
|---|---|
| Clon | L243 |
| Concentración | 5μL/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15972578
|
EnquireBio
QAB86-QF710-25Tests |
25 Tests |
248.85€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15962578
|
EnquireBio
QAB86-QF710-100Tests |
100 Tests |
486.15€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| HLA-DR | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 3122 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| L243 | |
| Flow Cytometry | |
| Qfluor 710 | |
| RUO | |
| NP_061984 | |
| HLA-DRA | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |