Learn More
HLA-DR Mouse, Qfluor 710, Clone: L243, enQuireBio™
Código de producto. 15962578
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15962578 100 Tests 100 tests
15972578 25 Tests 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15962578 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor QAB86QF710100Tests
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno HLA-DR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon L243
Concentración 5μL/Test
Conjugado Qfluor 710
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_061984
Símbolos de los genes HLA-DRA
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2a κ