missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DR/DP Antibody (MEM-136), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18251862 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18251862 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18251862

Marca: Novus Biologicals NB500447PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DR/DP Monoclonal specifically detects HLA DR/DP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA DR/DP
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-136
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW
Símbolos de los genes HLA-DRA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHA-activated peripheral blood lymphocytes.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122.0
Especificidad de la prueba The antibody MEM-136 recognizes common epitope on beta-chain of human HLA-DR and HLA-DP. It reacts with alpha/beta dimer as well as with dissociated beta-subunit. DR and DP are the isotypes of human MHC Class II molecules expressed on antigen-presenting cells (APC; dendritic cells, B lymphocytes, monocytes, macrophages).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.