missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-DR Antibody (TAL 8.1), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18062226 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18062226 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18062226

Marca: Novus Biologicals NB1002708JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA-DR Monoclonal specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA-DR
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon TAL 8.1
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW
Símbolos de los genes HLA-DRA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cells from the B line WVB coated with mouse antiserum followed by WVB class II antigen.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cellular Markers, Diabetes Research, Immunology, Major Histocompatibility Complexes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122
Especificidad de la prueba Specific for Human Leukocyte Antigens DR3, 6, 11, DRJ25. May be used for HLA typing.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.