missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HLA-DR Monoclonal specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HLA-DR |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TAL 8.1 |
| Conjugado | DyLight 350 |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW |
| Símbolos de los genes | HLA-DRA |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?