missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-DR Antibody (L243), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18514294 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18514294 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18514294

Marca: Novus Biologicals NB10077855H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA-DR Monoclonal antibody specifically detects HLA-DR in Human, Canine, Primate, Baboon samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Functional Assay, In vitro Assay, Electron Microscopy, Flow (Cell Surface), CyTOF, Neutralization, Dual RNAscope ISH-IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA-DR
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon L243
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human lymphoblastoid cell line (RPMI 8866).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cellular Markers, Diabetes Research, Immunology, Major Histocompatibility Complexes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122
Especies diana Human, Canine, Primate, Baboon
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.