missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-DR Antibody (L243) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18785243 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18785243 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785243

Marca: Novus Biologicals NB10077855

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 29 publications

HLA-DR Monoclonal specifically detects HLA-DR in Human, Canine, Baboon, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Functional, In vitro assay, Electron Microscopy, Flow (Cell Surface), CyTOF-ready, Block/Neutralize, Dual RNAscope ISH-IHC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA-DR
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon L243
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry < 0.5 ug/10^6 cells, ELISA reported in scientific literature (PMID 11070170), Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 7835916), Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Functional reported in scientific literature (PMID 17900279), In vitro assay reported in scientific literature (PMID 19620786), Electron Microscopy reported in scientific literature (PMID 21660937), Flow (Cell Surface), CyTOF-ready, Block/Neutralize reported in scientific literature (PMID 12874328), Dual RNAscope ISH-IHC
N.º de referencia del gen P01903
Alias de gen FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW
Símbolos de los genes HLA-DRA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human lymphoblastoid cell line (RPMI 8866).
Peso molecular del antígeno 28 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cellular Markers, Diabetes Research, Immunology, Major Histocompatibility Complexes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122
Especificidad de la prueba Human. Predicted cross-reactivity with Chimpanzee, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, Marmoset, Tamarin, Squirrel Monkey and Canine.
Especies diana Human, Canine, Baboon, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.