Descripción
HLA-DR Monoclonal antibody specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HLA-DR |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HLA-DRA/6839R |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen 1-2 μg/mL |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |