missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-DR Antibody (HLA-DRA/6839R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593647 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 750
Código de producto.
18593647 0.1 mL, Alexa Fluor 750
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593647

Marca: Novus Biologicals NBP320834AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HLA-DR Monoclonal antibody specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA-DR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon HLA-DRA/6839R
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human HLA-DR protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cellular Markers, Diabetes Research, Immunology, Major Histocompatibility Complexes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.