missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HLA DQ3 Monoclonal antibody specifically detects HLA DQ3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HLA DQ3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2HB6 |
| Conjugado | DyLight 755 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | ATL mouse spleen cells and PRIESS (HLA-DR4 ) cells. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?