Learn More
HLA DQ Rabbit anti-Human, Porcine, Clone: HLA-DQA1/2866R, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200083859 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18679847 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18679847
Marca: Novus Biologicals NBP307732100ug
Rabbit Monoclonal Antibody
HLA DQ Monoclonal specifically detects HLA DQ in Human, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HLA DQ
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon HLA-DQA1/2866R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen 1 to 2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human HLA DQ protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3117
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG