missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA DQ/DR/DP Antibody (CR3/43), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
180.00€ - 543.90€
Especificaciones
| Antígeno | HLA DQ/DR/DP |
|---|---|
| Clon | CR3/43 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18251703
|
Novus Biologicals
NB120-17101-0.25ML |
0.25 mL |
180.00€
0.25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18716843
|
Novus Biologicals
NB120-17101 |
575.00€ 543.90€ / 1 ml Ahorro 31.10€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
HLA DQ/DR/DP Monoclonal specifically detects HLA DQ/DR/DP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| HLA DQ/DR/DP | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Asthma, Diabetes Research, Immunology | |
| P01920 | |
| 3117 | |
| Tonsil cells | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| CR3/43 | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| RUO | |
| Human | |
| CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha | |
| HLA-DQA1 | |
| IgG1 κ | |
| Tissue culture supernatant |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto