missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DQ/DR/DP Antibody (CR3/43), Novus Biologicals™

Código de producto. 18251703 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18251703 0.25 mL 0.25 ml
18716843 - -
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18251703

Marca: Novus Biologicals NB120171010.25ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DQ/DR/DP Monoclonal specifically detects HLA DQ/DR/DP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA DQ/DR/DP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CR3/43
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:25-1:50
Formulación Tissue culture supernatant, containing less than 0.1% sodium azide with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P01920
Alias de gen CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha
Símbolos de los genes HLA-DQA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Tonsil cells
Método de purificación Tissue culture supernatant
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3117
Especificidad de la prueba This antibody reacts with the beta chain of all products of the gene sub regions DP, DQ, and DR.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.