missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DQ/DR/DP Antibody (CR3/43), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18667516 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg, HRP
Código de producto.
18667516 100 μg, HRP
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18667516

Marca: Novus Biologicals NBP254507H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DQ/DR/DP Monoclonal antibody specifically detects HLA DQ/DR/DP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA DQ/DR/DP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CR3/43
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cells from human tonsil
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3117
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.