missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DQ/DR/DP Antibody (Bu26), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18079373 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18079373 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18079373

Marca: Novus Biologicals NB10064162PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DQ/DR/DP Monoclonal specifically detects HLA DQ/DR/DP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA DQ/DR/DP
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon Bu26
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
N.º de referencia del gen P01909
Alias de gen CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha
Símbolos de los genes HLA-DQA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Made to Human HLA DP DQ DR
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3117
Especificidad de la prueba NB100-64162 recognizes the beta chains of class II human major histocompatibility (MHC) antigens. The antibody reacts with DP, DQ, DR beta chains, which are expressed by antigen presenting cells, B- cells, monocytes and activated T lymphocytes.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.