Learn More
HLA-DP/-DQ/-DR Mouse, Clone: CR3/43, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | HLA-DP/-DQ/-DR |
---|---|
Clon | CR3/43 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15960168
|
EnquireBio
3115-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
15970168
|
EnquireBio
3115-MSM3-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
HLA-DP/-DQ/-DR | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
3115 | |
Cells from human tonsil | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
36kDa (? chain) and 27kDa (? chain) |
CR3/43 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_002112 | |
HLA-DP ;HLA-DQ ;HLA-DR | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Raji cells. Tonsil or lymph node |