missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA Class I Antibody (MEM-147), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148472 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148472 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148472

Marca: Novus Biologicals NB500411CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA Class I Monoclonal antibody specifically detects HLA Class I in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA Class I
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-147
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHA-activated peripheral blood lymphocytes
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3105
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.