Learn More
HLA Class I Antibody (MEM-123), Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18509212 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18509212 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18509212 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500505B
Mouse Monoclonal Antibody
HLA Class I Monoclonal antibody specifically detects HLA Class I in Human, Bovine, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HLA Class I
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-123
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno COS-7 African green monkey kidney cells
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3105
Especies diana Human, Bovine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3