missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA C Antibody (DT-9), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30063511 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30063511 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30063511

Marca: Novus Biologicals FAB10394MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA C Monoclonal antibody specifically detects HLA C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA C
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon DT-9
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C alpha chain, D6S204, FLJ27082, HLA class I histocompatibility antigen, Cw-1 alpha chain, HLAC, HLA-Cw, HLA-JY3, HLC-C, human leukocyte antigen-C alpha chain, leucocyte antigen C, leucocyte antigen Cw, leukocyte antigen-C alpha chain, major histocompatibility antigen HLA-C, major histocompatibility complex, class I, C, MHC class I antigen Cw*1, MHC class I antigen Cw*12, MHC class I antigen Cw*14, MHC class I antigen Cw*15, MHC class I antigen Cw*16, MHC class I antigen Cw*17, MHC class I antigen Cw*2, MHC class I antigen Cw*3, MHC class I antigen Cw*4, MHC class I antigen Cw*5, MHC class I antigen Cw*6, MHC class I antigen Cw*7, MHC class I antigen Cw*8, MHC class I antigen heavy chain HLA-C, PSORS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified tamarin MHC class I molecules (using anti-class I antibody BB7.7), Accession # P10321
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3107
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.