missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA C Antibody (DT-9), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30035329 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30035329 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30035329 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10394H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA C Monoclonal antibody specifically detects HLA C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA C
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon DT-9
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen C alpha chain, D6S204, FLJ27082, HLA class I histocompatibility antigen, Cw-1 alpha chain, HLAC, HLA-Cw, HLA-JY3, HLC-C, human leukocyte antigen-C alpha chain, leucocyte antigen C, leucocyte antigen Cw, leukocyte antigen-C alpha chain, major histocompatibility antigen HLA-C, major histocompatibility complex, class I, C, MHC class I antigen Cw*1, MHC class I antigen Cw*12, MHC class I antigen Cw*14, MHC class I antigen Cw*15, MHC class I antigen Cw*16, MHC class I antigen Cw*17, MHC class I antigen Cw*2, MHC class I antigen Cw*3, MHC class I antigen Cw*4, MHC class I antigen Cw*5, MHC class I antigen Cw*6, MHC class I antigen Cw*7, MHC class I antigen Cw*8, MHC class I antigen heavy chain HLA-C, PSORS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified tamarin MHC class I molecules (using anti-class I antibody BB7.7), Accession # P10321
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3107
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.