missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HLA C Monoclonal antibody specifically detects HLA C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HLA C |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | DT-9 |
| Conjugado | Alexa Fluor 532 |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | C alpha chain, D6S204, FLJ27082, HLA class I histocompatibility antigen, Cw-1 alpha chain, HLAC, HLA-Cw, HLA-JY3, HLC-C, human leukocyte antigen-C alpha chain, leucocyte antigen C, leucocyte antigen Cw, leukocyte antigen-C alpha chain, major histocompatibility antigen HLA-C, major histocompatibility complex, class I, C, MHC class I antigen Cw*1, MHC class I antigen Cw*12, MHC class I antigen Cw*14, MHC class I antigen Cw*15, MHC class I antigen Cw*16, MHC class I antigen Cw*17, MHC class I antigen Cw*2, MHC class I antigen Cw*3, MHC class I antigen Cw*4, MHC class I antigen Cw*5, MHC class I antigen Cw*6, MHC class I antigen Cw*7, MHC class I antigen Cw*8, MHC class I antigen heavy chain HLA-C, PSORS1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified tamarin MHC class I molecules (using anti-class I antibody BB7.7), Accession # P10321 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?