Learn More
HLA B7 Antibody (SR1670), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Especificaciones
Antígeno HLA B7
Clon SR1670
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18614065
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-22213-100ul
100 μg
449.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18678884
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-22213-50ul
50 μg
338.00€
50 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
HLA B7 Monoclonal antibody specifically detects HLA B7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
HLA B7
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
3106
IgG
Affinity purified
SR1670
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
ankylosing spondylitis, AS, b'DT, Bw-22, Bw-4, Bw-41, Bw-44, Bw-45, Bw-46, Bw-47, Bw-48, Bw-50, Bw-52, Bw-53, Bw-54, Bw-55, Bw-56, Bw-57, Bw-58, Bw-60, HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-12 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-21 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-5 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-7 alpha chain, HLAB, HLA-B27, HLA-B73, leukocyte antigen class I-B, lymphocyte antigen, major histocompatibility complex, class I, B, MGC111087, MHC class I antigen B*13, MHC class I antigen B*14, MHC class I antigen B*15, MHC class I antigen B*18, MHC class I antigen B*27, MHC class I antigen B*35, MHC class I antigen B*37, MHC class I antigen B*38, MHC class I antigen B*39, MHC class I antigen B*40, MHC class I antigen B*41, MHC class I antigen B*42, MHC class I antigen B*44, MHC class I antigen B*45, MHC class I antigen B*46, MHC class I antigen B*47, MHC class I anti
A synthesized peptide derived from human HLA B7 (Uniprot #: P01889)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.