missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HLA B7 Monoclonal antibody specifically detects HLA B7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HLA B7 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1670 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | ankylosing spondylitis, AS, b'DT, Bw-22, Bw-4, Bw-41, Bw-44, Bw-45, Bw-46, Bw-47, Bw-48, Bw-50, Bw-52, Bw-53, Bw-54, Bw-55, Bw-56, Bw-57, Bw-58, Bw-60, HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-12 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-21 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-5 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-7 alpha chain, HLAB, HLA-B27, HLA-B73, leukocyte antigen class I-B, lymphocyte antigen, major histocompatibility complex, class I, B, MGC111087, MHC class I antigen B*13, MHC class I antigen B*14, MHC class I antigen B*15, MHC class I antigen B*18, MHC class I antigen B*27, MHC class I antigen B*35, MHC class I antigen B*37, MHC class I antigen B*38, MHC class I antigen B*39, MHC class I antigen B*40, MHC class I antigen B*41, MHC class I antigen B*42, MHC class I antigen B*44, MHC class I antigen B*45, MHC class I antigen B*46, MHC class I antigen B*47, MHC class I anti |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human HLA B7 (Uniprot #: P01889) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?