missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA B Antibody (JOAN-1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18678936 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18678936 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18678936 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311520PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA B Monoclonal antibody specifically detects HLA B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA B
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon JOAN-1
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen ankylosing spondylitis, AS, b'DT, Bw-22, Bw-4, Bw-41, Bw-44, Bw-45, Bw-46, Bw-47, Bw-48, Bw-50, Bw-52, Bw-53, Bw-54, Bw-55, Bw-56, Bw-57, Bw-58, Bw-60, HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-12 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-21 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-5 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, B-7 alpha chain, HLAB, HLA-B27, HLA-B73, leukocyte antigen class I-B, lymphocyte antigen, major histocompatibility complex, class I, B, MGC111087, MHC class I antigen B*13, MHC class I antigen B*14, MHC class I antigen B*15, MHC class I antigen B*18, MHC class I antigen B*27, MHC class I antigen B*35, MHC class I antigen B*37, MHC class I antigen B*38, MHC class I antigen B*39, MHC class I antigen B*40, MHC class I antigen B*41, MHC class I antigen B*42, MHC class I antigen B*44, MHC class I antigen B*45, MHC class I antigen B*46, MHC class I antigen B*47, MHC class I anti
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Normal human peripheral blood lymphocytes (Uniprot: P01889)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3106
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.