missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA ABC Antibody (MHC-I/8147R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18505867 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 350
Código de producto.
18505867 0.1 mL, Alexa Fluor 350
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18505867

Marca: Novus Biologicals NBP320852AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HLA ABC Monoclonal antibody specifically detects HLA ABC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA ABC
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MHC-I/8147R
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa100-300) of human HLA-I protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3105
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.