missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA ABC Antibody (246-B8.E7), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592097 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592097 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592097 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311424AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA ABC Monoclonal antibody specifically detects HLA ABC in Human, Mouse, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA ABC
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 246-B8.E7
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human peripheral blood leukocytes
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3105
Especies diana Human, Mouse, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.