Learn More
HLA A2 Antibody (BB7.2), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18419433 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18419433 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18419433 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP144896DL594
Mouse Monoclonal Antibody
HLA A2 Monoclonal antibody specifically detects HLA A2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HLA A2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon BB7.2
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HLA-A2 solubilised by papain
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3105
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b