Learn More
HLA A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
202.00€ - 573.00€
Especificaciones
Antígeno HLA A
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:20
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30229760
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-37966-20ul
20 μL
202.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30228118
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-37966-100ul
100 μL
573.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
HLA A Polyclonal antibody specifically detects HLA A in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
HLA A
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
3105
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:20
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 35-285 of human HLA A (NP_002107.3).,, Sequence:, GYVDDTQFVRFDSDAASQRMEPRAPWIEQEGPEYWDQETRNVKAQSQTDRVDLGTLRGYYNQSEAGSHTIQIMYGCDVGSDGRFLRGYRQDAYDGKDYIAL
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.